Přeskočit na
PHL89174
Chamazulene
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
7-Ethyl-1,4-dimethylazulene, Chamazulen, Dimethulene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
20 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H16
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
184.28
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1306577
MDL number:
11 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (GC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCc1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C14H16/c1-4-12-7-5-10(2)13-8-6-11(3)14(13)9-12/h5-9H,4H2,1-3H3
InChI key
GXGJIOMUZAGVEH-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHL89697PHL80380PHL82880
Chamazulene phyproof® Reference Substance
PHL89174
Chamazulene
Guaiazulene phyproof® Reference Substance
PHL89697
Guaiazulene
Catharanthine phyproof® Reference Substance
PHL80380
Catharanthine
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
278.6 °F
flash_point_c
137 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)