Merck
PHL89697
Guaiazulene
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
1,4-Dimethyl-7-isopropylazulene
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H18
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
198.30
EC Number:
207-701-2
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1365001
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (GC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
bp
153 °C/7 mmHg (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
density
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C15H18/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h5-10H,1-4H3
InChI key
FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guaiazulene
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)