Přeskočit na
P9333
Potassium chloride
BioXtra, ≥99.0%
Synonyma:
KCl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 220,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 830,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
KCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
74.55
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-211-8
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
crystalline powder
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
3 220,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
crystalline powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
mp
770 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.001%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Potassium chloride (KCl) is useful in studies of ion transport and potassium channels. KCl is known to be used in the crystallization of histone core octamers.
Application
May be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins.
Potassium chloride has been used:
  • to prepare phosphate buffer saline for phosphate calcium transfection
  • as a component of lysis buffer used for the isolation of cytosolic and nuclear proteins
  • to prepare phosphate buffer saline used for protein isolation from gram-positive bacteria
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P9541P5405P4504
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: soluble (355 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
H2O: 133 mg/mL
solubility
water: soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Mg: ≤0.001%, Na: ≤0.02%, Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Fe: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%
cation traces
Fe: ≤3 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Reconstitution of nucleosome core particles from recombinant histones and DNA
Methods in Enzymology, 375(20), 23-44 (2003)
The newly developed monoclonal antibody SA7D6 exhibits potential for detection of Staphylococcus aureus
Senevirathne A and Kim KP
Food Science and Biotechnology, 24(3), 1177-1184 (2015)
Diffusion through channel derivatives of the Escherichia coli FhuA transport protein
Braun M, et al.
European Journal of Biochemistry, 269(20), 4948-4959 (2002)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
P9333-500G04061835548057
P9333-1KG04061835548040
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?