Přeskočit na
P9541
Potassium chloride
Molecular Biology, ≥99.0%
Synonyma:
KCl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 140,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 870,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
19 100,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
KCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
74.55
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-211-8
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder
Solubility:
water: soluble (355 g/l at 25 °C (77 °F))
3 140,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
mp
770 °C (lit.)
solubility
water: soluble (355 g/l at 25 °C (77 °F))
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤3 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
foreign activity
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Potassium chloride (KCl) is useful in studies of ion transport and potassium channels. KCl is known to be used in the crystallization of histone core octamers.
Application
May be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins.
Potassium chloride has been used:
  • as a component of Danieau medium and also used in the preparation of phosphate buffer saline
  • in the preparation of electrolyte solution for electrochemical impedance spectroscopy and cyclic voltammetry measurements
  • as a component of HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid)-buffered Tyrode′s solution
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P9333P5405529552
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
crystalline solid
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99% (silver nitrate titration)
solubility
water: soluble (355 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 133 mg/mL
solubility
water: soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?