Přeskočit na
P5379
Potassium phosphate monobasic
ReagentPlus®
Synonyma:
Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 220,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 650,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 760,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 800,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
KH2PO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.09
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-913-4
MDL number:
1 220,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.0%
form
powder or crystals
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium phosphate monobasic has been used:
  • in calibration curve generation in electrical conductivity measurement of plasma-activated tap water (PATW).
  • as a component of dissection solution.
  • as a constituent of phosphate buffered saline.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P0662RDD02060220-M
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (titration)
assay
99.5-100.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri
product line
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
crystalline
form
crystalline
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble (208 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble (208 g/l at 20 °C (68 °F))
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phosphate monobasic
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Spektrofotometrickým testem se hodnotí aktivita jablečné dehydrogenázy pomocí enzymu hovězího srdce s kritickým histidinovým zbytkem v aktivním místě.
To measure alcohol oxidase activity, this assay uses 2,2′-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) and a continuous spectrophotometric rate determination at 405 nm.
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.
Zobrazit všechny protokoly
Související obsah
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
A Rapid Extraction Method for mammalian cell cultures, suitable for quantitative immunoblotting analysis of proteins, including phosphorylated GCN2 and eIF2alpha
Silva RC, et al.
MethodsX, 5, 75-82 (2018)
Astrocyte-enriched feeder layers from cryopreserved cells support differentiation of spontaneously active networks of human iPSC-derived neurons
Schutte RJ, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 294, 91-101 (2018)
Plasma-activation of tap water using DBD for agronomy applications: Identification and quantification of long lifetime chemical species and production/consumption mechanisms
Judee F, et al.
Water Research, 133, 47-59 (2018)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
P5379-10KG04061835547661
P5379-100G04061835547654
P5379-1KG04061835438419
P5379-500G04061835547678
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?