Přeskočit na
P2222
Potassium phosphate dibasic
meets USP testing specifications
Synonyma:
Dipotassium hydrogenphosphate, Dipotassium phosphate, sec.-Potassium phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 470,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 640,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 500,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
K2HPO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.18
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38070212
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
231-834-5
MDL number:
1 470,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
98.0-100.5%
form
granular
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Chitosan-PVA-PVP/nano-clay composite: a promising tool for controlled drug delivery.: This study explores the development of a composite material using chitosan, PVA, PVP, and potassium phosphate dibasic for controlled drug delivery. The composite demonstrates enhanced drug encapsulation and release properties, making it suitable for pharmaceutical applications (Ali et al., 2024).
  • Biocatalysis with in-situ product removal improves p-coumaric acid production.: This research investigates the use of potassium phosphate dibasic in biocatalytic processes for the production of p-coumaric acid. The study highlights the efficiency of in-situ product removal techniques to enhance production yields in biochemistry applications (Virklund et al., 2024).
  • Partitioning recombinant chitinase from Nicotiana benthamiana by an aqueous two-phase system based on polyethylene glycol and phosphate salts.: This research employs potassium phosphate dibasic in an aqueous two-phase system for the extraction and purification of recombinant chitinase. The study demonstrates the effectiveness of this method in biotechnological applications (Tue et al., 2024).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1551128450200795496
assay
98.0-100.5%
assay
-
assay
99.95% trace metals basis
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
form
granular
form
-
form
powder and chunks
form
powder
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
-
agency
suitable for SM 5210
physiological pH buffer, phosphate buffer component
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phosphate dibasic
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
P2222-500G04061834362760
P2222-100G04061834362753
P2222-1KG04061835547449