Přeskočit na
M8911
Methyl 4-hydroxybenzoate
analytical standard
Synonyma:
p-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl paraben, NIPAGIN
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 vial
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 440,00 Kč
5 vials
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOC6H4CO2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.15
UNSPSC Code:
51452201
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-785-7
Beilstein/REAXYS Number:
509801
MDL number:
Assay:
98.0-102.0%
Form:
solid
Quality level:
3 440,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Level
assay
98.0-102.0%
form
solid
packaging
vial of 200 mg
mp
125-128 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI key
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Application
Methyl 4-hydroxybenzoate has been used as an internal standard for the determination of trans-10-hydroxy-2-decenoic acid (10-HDA).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Supplied in amber screw-cap vials
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
54752H665447889
Methyl Paraben PESTANAL®, analytical standard
Supelco
47889
Methyl Paraben
assay
98.0-102.0%
assay
99.7%
assay
≥99.0% (titration)
assay
-
form
solid
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
packaging
vial of 200 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
ampule of 1000 mg
mp
125-128 °C (lit.)
mp
125-128 °C (lit.)
mp
125-128 °C (lit.)
mp
125-128 °C (lit.)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 4-hydroxybenzoate
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
334.4 °F
flash_point_c
168 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Comparison of UPLC and HPLC for determination of trans-10-hydroxy-2-decenoic acid content in royal jelly by ultrasound-assisted extraction with internal standard
Zhou J, et al.
Chromatographia, 66(3-4), 185-190 (2007)
Optimized determination method for trans-10-hydroxy-2-decenoic acid content in royal jelly by high-performance liquid chromatography with an internal standard
Zhou J, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 90(1), 244-249 (2007)
Kyung-Jin Min et al.
Aging cell, 7(2), 199-206 (2008-01-29)
Reduced insulin/insulin-like growth factor (IGF) signaling may be a natural way for the reduction of dietary nutrients to extend lifespan. While evidence challenging this hypothesis is accumulating with Caenorhabditis elegans, for Drosophila melanogaster it is still thought that insulin/IGF and
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
M8911-1VL04061834063735
M8911-5VL04061834063742