Přeskočit na
I7780
Iodoethane
99%, ReagentPlus®, contains copper as stabilizer
Synonyma:
Ethyl iodide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 290,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 520,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 680,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2H5I
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
155.97
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-833-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
505934
1 290,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Iodoethane, contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%
vapor density
5.38 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
100 mmHg ( 18 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
contains
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
density
1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI key
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
General description
Iodoethane also known as ethyl iodide is an alkyl iodide. The interaction of iodoethane with Pt(111) surfaces has been analyzed by using thermal desorption and X-ray photoelectron spectroscopy. Its microwave spectrum has been recorded and studied. The dynamics of the gas phase photolysis of iodoethane have been studied using resonance Raman spectra. Its thermodynamic characteristics in the ideal state have been reported.
Application
Iodoethane has been used for performing gas-phase experiments for recording extreme ultraviolet (XUV) photoelectron spectra.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.0089628956667692
vapor pressure
100 mmHg ( 18 °C)
vapor pressure
133 hPa ( 18 °C)
vapor pressure
24.09 psi ( 55 °C), 7.89 psi ( 20 °C)
vapor pressure
24.09 psi ( 55 °C), 7.89 psi ( 20 °C)
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
99.5%
assay
≥99.0% (GC)
bp
69-73 °C (lit.)
bp
69-73 °C/1013 hPa
bp
41-43 °C (lit.)
bp
41-43 °C
density
1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.93 g/cm3 at 20 °C
density
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
vapor density
5.38 (vs air)
vapor density
-
vapor density
4.89 (vs air)
vapor density
4.89 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodoethane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)
flash_point_c
53 °C - closed cup - (External MSDS)
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)