Přeskočit na
67692
Iodomethane
≥99.0% (GC), purum
Synonyma:
Methyl iodide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 560,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 700,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CH3I
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
141.94
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-819-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969135
Assay:
≥99.0% (GC)
3 560,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Iodomethane, purum, ≥99.0% (GC)
vapor density
4.89 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
24.09 psi ( 55 °C), 7.89 psi ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
contains
silver wool as stabilizer
impurities
≤0.5% CH2I2
refractive index
n20/D 1.530, n20/D 1.531 (lit.)
bp
41-43 °C
mp
−64 (lit.)
solubility
water: soluble 14 g/L at 20 °C
density
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, iodo
SMILES string
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Iodomethane (Methyl iodide) is a colorless liquid. It can be prepared by reacting dimethyl sulfate with concentrated KI. Reaction of iodine and phosphorous with methanol has been reported to afford iodomethane. It reacts with tris(triphenylphosphine)chlororhodium(I) to afford the octahedral complex of rhodium(III), [RhlCl(CH3)(PPh3)2(ICH3)]. Kinetics of its reaction with atomic chlorine in the gas phase has been investigated. The absolute rate constant of the reaction has been reported.
Application
Iodomethane (Methyl iodide) may be employed in the preparation of stable neutral solutions of hypoiodous acid and various methyl esters.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
289566PHR3504I8507
Iodomethane Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR3504
Iodomethane
assay
≥99.0% (GC)
assay
99.5%
assay
-
assay
99%
solubility
water: soluble 14 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 14 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
−64 (lit.)
mp
−64 (lit.)
mp
−64 (lit.)
mp
−64 (lit.)
bp
41-43 °C
bp
41-43 °C (lit.)
bp
41-43 °C (lit.)
bp
41-43 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.530, n20/D 1.531 (lit.)
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodomethane
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
89.8 °F - closed cup
flash_point_c
32.1 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7440-50-8 + 74-88-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Farabi Temel
Talanta, 211, 120725-120725 (2020-02-20)
This work designs the synthesis of a novel amino morpholine schiff base functionalized calix[4]arene cage (SCC), its deposition onto Quartz Crystal Microbalance (QCM) crystal surface, and usage for the selective detecting of formaldehyde (HCHO). The SCC modified QCM sensor has
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 649-649 (1994)
Iodomethane oxidation by dimethyldioxirane: a new route to hypoiodous acid and iodohydrines.
Asensio G, et al.
Organic Letters, 1(13), 2125-2128 (1999)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
67692-1L04061832748269
67692-100ML04061832748252
67692-500ML04061832748276
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?