Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 543,00 Kč | |
| 100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 650,00 Kč | |
| 10 x 10 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 330,00 Kč | |
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 220,00 Kč |
O této položce
543,00 Kč
type
Grade II
Quality Segment
form
liquid
concentration
25% in H2O
technique(s)
electron microscopy: suitable
color
colorless
useful pH range
2.9
mp
-10 °C ((14 °F ))
solubility
water: soluble
application(s)
cell analysis
sample preparation
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Glutaraldehyde demonstrates efficacy in crosslinking amine and hydrazine derivatives to proteins and other amine-containing polymers. Notably, it allows direct coupling of biotin hydrazides to nucleic acids, offering potential applications in conjugating fluorescent hydrazides and hydroxylamines to DNA. Moreover, in histology studies, Glutaraldehyde is employed for preserving tissue sections and preparing them for detailed examination.
Application
- for fixation of mouse and esophageal cancer cell lines
- to crosslink amyloid-β protein
- to crosslink gelatin in 3D scaffold preparation of trachea
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Versatile and adaptable for wide variety of research applications
- Ready-made solution reduces the need for preparation time
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble at 20 °C | solubility water: soluble |
| mp -10 °C ((14 °F )) | mp -21 °C ((-6 °F)) | mp -10 °C ((14 °F )) | mp - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| technique(s) electron microscopy: suitable | technique(s) electron microscopy: suitable, immunoblotting: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) electron microscopy: suitable (fixative) | technique(s) electron microscopy: suitable (fixative) |
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaraldehyde solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
111-30-8
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| G6257-10ML | 04061838255778 |
| G6257-100ML | 04061838255761 |
| G6257-1L | 04061838255785 |
| G6257-10X10ML | 04061833638989 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Is the 25% concentration in terms of w/w or w/v?
1 answer-
This product is a 25% weight per weight (w/w) solution.
Helpful?
-
-
What type of product should be ordered to ensure that each lot provides clear glutaraldehyde solutions?
1 answer-
Grade II glutaraldehyde solutions may exhibit variation in color between lots. For consistent clarity, it is advisable to order Grade I glutaraldehyde, which is a purer product. This higher-grade variant must be stored frozen and is shipped with wet or dry ice. While Grade II is often suitable for industrial or technical applications, Grade I glutaraldehyde solutions are designed for more precise applications, such as electron microscopy, where a pure product is essential.
Helpful?
-
-
What is the storage?
1 answer-
This product may be stored at ambient temperature. This material is air-sensitive and should be stored under inert gas to preserve product integrity.