Přejít k obsahu
G7776
Glutaraldehyde solution
Grade I, 70% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
Synonyma:
Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
OHC(CH2)3CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.12
UNSPSC Code:
12352114
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605390
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
type
Grade I
form
liquid
concentration
70% in H2O
technique(s)
electron microscopy: suitable (fixative)
color
colorless
solubility
water: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Glutaraldehyde is a fixative used in electron microscopy. It is a rapidly penetrating fixative and an alternative to the expensive and toxic buffered osmium tetroxide. Glutaraldehyde contains two aldehyde group separated by three methylene bridges. It mediates protein crosslinking at their amino groups.
Application
Glutaraldehyde solution has been used as a fixative for transfected adherent monkey kidney fibroblasts (COS-7) cells for electron microscopy studies, human osteosarcoma (U2OS) cells for super-resolution (SR) experiments and for hydrogels for scanning electron microscopy (SEM) studies.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaraldehyde solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
111-30-8
CAS No.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)