Přeskočit na
G2039
Gentian Violet
meets USP testing specifications
Synonyma:
Crystal Violet, Basic Violet 3, Gentian Violet, Hexamethylpararosaniline chloride, Methyl Violet 10B
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 820,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 490,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C25H30N3Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
407.98
EC Number:
208-953-6
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3580948
Colour Index Number:
42555
1 820,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
mp
205 °C (dec.) (lit.)
antibiotic activity spectrum
fungi
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
functional group
amine
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
General description
Gentian Violet, also known as crystal violet, is a synthetic triarylmethane dye. It is widely used in various applications, including histology, microscopy, and microbiology. It is often used to stain tissues, cells, and microorganisms for visualization and identification purposes.
Application
Gentian Violet is the primary stain used in the Gram stain technique for differentiation of Gram-negative versus Gram-postive bacteria. Used as a component of CV cytotoxicity assays.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
6113546364C0775
Crystal Violet VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46364
Crystal Violet
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
205 °C (dec.) (lit.)
mp
205 °C (dec.) (lit.)
mp
205 °C (dec.) (lit.)
mp
205 °C (dec.) (lit.)
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
-
agency
certified by the BSC
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gentian Violet
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
548-62-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)