Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
250 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 070,00 Kč |
O této položce
2 070,00 Kč
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 50 g/L at 27 °C
antibiotic activity spectrum
fungi
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
affinity adsorbent, respectively.
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description VETRANAL®, analytical standard | description ACS reagent, ≥90.0% anhydrous basis | description suitable for microscopy | description certified by the BSC |
| application(s) cleaning products | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade ACS reagent | grade - | grade - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Crystal Violet
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
548-62-9
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?