Přeskočit na
E9508
Ethanolamine
≥98%
Ethanolamine
Synonyma:
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
858,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 410,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 870,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 770,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
61.08
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-483-3
Beilstein/REAXYS Number:
505944
MDL number:
858,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98%
form
liquid
autoignition temp.
1436 °F
expl. lim.
17 %
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L)
pKa (25 °C)
9.5(lit.)
bp
170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • New Functionalized Di-substituent Imidazolium Ionic Liquids as Superior Faster Absorbents for Carbon Dioxide Gas.: This research highlights the development of novel imidazolium ionic liquids, where ethanolamine plays a crucial role in enhancing their efficiency as fast absorbents for carbon dioxide removal, presenting a potential impactful application in environmental science and engineering (Shawish et al., 2024).
  • Role of ethanolamine utilization and bacterial microcompartment formation in Listeria monocytogenes intracellular infection.: This study explores how Listeria monocytogenes utilizes ethanolamine and forms bacterial microcompartments, offering insights into bacterial pathogenesis and potential targets for antibiotic development (Chatterjee et al., 2024).
  • (13)C-Stable isotope resolved metabolomics uncovers dynamic biochemical landscape of gut microbiome-host organ communications in mice.: Research here utilizes ethanolamine in stable isotope-resolved metabolomics to map the dynamic biochemical interactions between the gut microbiome and host organs, advancing our understanding of microbial contributions to host metabolism (Xiao et al., 2024).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
15014398136411000
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥99.0%
assay
≥99.5%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L)
pH
-
pH
-
pH
-
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanolamine
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Wen-Chih Cheng et al.
Nature communications, 11(1), 4774-4774 (2020-09-24)
Detection of microbial nucleic acids in body fluids has become the preferred method for rapid diagnosis of many infectious diseases. However, culture-based diagnostics that are time-consuming remain the gold standard approach in certain cases, such as sepsis. New culture-free methods
Yacine Bounab et al.
Nature protocols, 15(9), 2920-2955 (2020-08-14)
Characterization of immune responses is currently hampered by the lack of systems enabling quantitative and dynamic phenotypic characterization of individual cells and, in particular, analysis of secreted proteins such as cytokines and antibodies. We recently developed a simple and robust
Michael Backlund et al.
Nucleic acids research, 48(9), 4725-4740 (2020-04-22)
Cellular stress causes multifaceted reactions to trigger adaptive responses to environmental cues at all levels of the gene expression pathway. RNA-binding proteins (RBP) are key contributors to stress-induced regulation of RNA fate and function. Here, we uncover the plasticity of
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
E9508-100ML04061833609064
E9508-500ML04061838255341
E9508-1L04061833609071
E9508-2.5L04061833609088
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the molarity of the ethanolamine solution?
    1 answer
    1. The molarity of this product will vary slightly depending on the purity of the specific lot. Assuming the purity is 100%, using the density of 1.012 g/mL (at 25°C) x 1 mol/61.08 g x 1000 mL/L, the molarity is 16.57 M.
      Please view the Sample Certificate of Analysis below: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/E9508-BULKMKCQ8982.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review