Přeskočit na
411000
Ethanolamine
≥99.5%, liquid, purified by redistillation
Synonyma:
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 390,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 440,00 Kč
7 080,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
61.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-483-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
505944
Assay:
≥99.5%
Form:
liquid
2 390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Ethanolamine, purified by redistillation, ≥99.5%
vapor density
2.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
1436 °F
purified by
glass distillation, redistillation
expl. lim.
17 %
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethanolamine is an alkanolamine. Ethanolamine is an essential growth-promoting supplement for serum-free medium for culturing mouse plasmacytomas and hybridoma cell lines of MPC11-BL and SP2/0-BL origins. It is reported to efficiently inhibit the coupling reaction of aryl halides.
Application
Ethanolamine was used for the synthesis of N-oleoylaminoethanol standard. It was used for the preparation and derivatization of poly(acrylic acid) (PAA) films. It may be used in scintillating method for evaluating counts for carbon-14.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
00278E0135398136
Ethanolamine analytical standard
Supelco
00278
Ethanolamine
description
purified by redistillation, ≥99.5%
description
analytical standard
description
liquid, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
description
ACS reagent, ≥99.0%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98%
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
refractive index
n20/D 1.454
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
bp
69-70 °C/10 mmHg, 170 °C (lit.)
bp
170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg
bp
69-70 °C/10 mmHg, 170 °C (lit.)
bp
69-70 °C/10 mmHg, 170 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanolamine
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Bod vzplanutí (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the molarity of this product?
    1 answer
    1. The concentration of this product may be determined using the lot-specific purity reported in the Certificate of Analysis, the density, and the compound molecular weight. This product has a density of 1.012 g/mL and a molecular weight of 61.08 g/mol. The minimum purity is 99.5%, thus, the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity may range from 16.48 M (99.5%) to 16.57M (100%).
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?