Přeskočit na
E4009
Eosin Y
Dye content ~99%, Powder
Synonyma:
2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein, Acid Red 87, Bromo acid J. TS, XL, or XX, Bromofluorescein, Bronze Bromo ES, Eosin yellowish, Solvent red 43
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 760,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
23 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H8Br4O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
647.89
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
239-138-3
MDL number:
Colour Index Number:
45380:2
4 760,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Eosin Y, Dye content ~99 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ~99%
color
light red to red/pink
solubility
ethanol: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C20H8Br4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H
InChI key
DBZJJPROPLPMSN-UHFFFAOYSA-N
Application
Eosin Y has been used as a stain:
  • to determine the location of the brain sections
  • for staining of fixed liver tissue
  • for histological examination of brain sections from the dorsal hippocampus
Biochem/physiol Actions
Eosin Y is a xanthene dye and is used for the differential staining of connective tissue and cytoplasm. In histopathology, it is applied as a counterstain after hematoxylin and before methylene blue. It is also used as a background stain, thereby giving contrast to the nuclear stains.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
E6003E4382230251
Eosin Y Dye content ~99 %
Sigma-Aldrich
E4009
Eosin Y
Eosin Y 75% (HPLC)
Sigma-Aldrich
230251
Eosin Y
color
light red to red/pink
color
brown
color
brown
color
orange to very dark orange
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
spirit: soluble
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
composition
Dye content, ~99%
composition
, ≥85% HPLC
composition
Dye content, ≥90%
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eosin Y
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Florian Ménard et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(22), 7647-7657 (2009-10-13)
This paper reports the synthesis and characterization of a new class of tetrabenzoporphyrins bearing glucosyl or polyamine units on meso positions to improve the targeting of cancer cells. Photocytotoxic activity of these photosensitizers was tested on cell lines HaCaT and
An immunohistochemical analysis of SERT in the blood-brain barrier of the male rat brain.
Young LW, et al.
Histochemistry and Cell Biology, 144, 321-321 (2015)
Antonello Mai et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(7), 2279-2290 (2008-03-20)
A number of new compounds bearing two ortho-bromo- and ortho, ortho-dibromophenol moieties linked through a saturated/unsaturated, linear/(poly)cyclic spacer (compounds 1- 9) were prepared as simplified analogues of AMI-5 (eosin), a recently reported inhibitor of both protein arginine and histone lysine
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
E4009-25G04061833603482
E4009-5G04061833603499
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is there a sample protocol for this product ? There id low solubility of E4009 in even ethanol (1 mg/mL) in that case how to make the usual eosin concentration of 1-5% w/v for use in an H&E staining reaction.
    1 answer
    1. It is not feasible to dissolve catalog number E4009 to a concentration of 1 to 5% in alcohol. For H&E staining or staining sperm for viability, Eosin Y disodium salt is typically used, rather than Eosin Y free acid. Dry dyes, available under catalog numbers E4382 or 861006, are also used, along with various solutions for H&E staining, which also utilize only Eosin Y disodium salt. A 5% Eosin Y solution is available with the catalog number 318906, which is also formulated with Eosin Y disodium salt.
      Helpful?
  2. What is the purity level for product E4009 and can it be added to CoA?
    1 answer
    1. t is not possible to add a purity specification to Eosin Y free acid because no purity tests are performed