Přejít k obsahu
230251
Eosin Y
75% (HPLC)
Synonyma:
2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein, Acid Red 87, Bromo acid J. TS, XL, or XX, Bromofluorescein, Bronze Bromo ES, Eosin yellowish, Solvent red 43
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H8Br4O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
647.89
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-138-3
Colour Index Number:
45380:2
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
75% (HPLC)
form
powder
color
orange to very dark orange
solubility
spirit: soluble
λmax
524 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C20H8Br4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H
InChI key
DBZJJPROPLPMSN-UHFFFAOYSA-N
General description
Eosin Y is a xanthene dye and is used for the differential staining of connective tissue and cytoplasm. In histopathology, it is applied as a counterstain after hematoxylin and before methylene blue. It is also used as a background stain, thereby giving contrast to the nuclear stains.
Application
Eosin Y has been used as a reagent in the preparation of Nigrosin-Eosin (NE) stain and is used in hematoxylin and eosin (H&E) staining technique to visualize alginate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eosin Y
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)