Přeskočit na
D7008
Dihydroethidium
≥95% purity, powder
Synonyma:
2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenyl-9,10-dihydrophenanthridine, 3,8-Diamino-5,6-dihydro-5-ethyl-6-phenylphenanthridine, Hydroethidine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 890,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H21N3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
315.41
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5107482
8 890,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Dihydroethidium, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
pink to very dark red
solubility
chloroform: 20 mg/mL
fluorescence
λex 370 nm; λem 420 nm (for cytoplasm of living cells), λex 535 nm; λem 610 nm (for chromatin of living cells)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN1C(c2ccccc2)c3cc(N)ccc3-c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H21N3/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14/h3-13,21H,2,22-23H2,1H3
InChI key
XYJODUBPWNZLML-UHFFFAOYSA-N
Application
Redox indicator. Blue fluorescence until oxidized to ethidium.
Dihydroethidium has been used as a superoxide probe in bovine pulmonary artery endothelial cell (BPAEC). It has been used to check the in situ generation of ROS (reactive oxygen species).[1]
Packaging
Packaged under Argon.
Other Notes
B-ring reduced analog of ethidium
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
37291D4784L0259
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
fluorescence
λex 370 nm; λem 420 nm (for cytoplasm of living cells), λex 535 nm; λem 610 nm (for chromatin of living cells)
fluorescence
λex 358 nm; λem 461 nm, λex 392 nm; λem 410 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
λex 428 nm; λem 540 nm in H2O
color
pink to very dark red
color
-
color
white to orange
color
faint orange to very dark orange
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
chloroform: 20 mg/mL
solubility
acetonitrile: soluble, methanol: soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dihydroethidium
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
20-HETE increases superoxide production and activates NAPDH oxidase in pulmonary artery endothelial cells.
Medhora M, et al.
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology, 294, L902-L911 (2008)
Cira Rubies et al.
Scientific reports, 9(1), 11443-11443 (2019-08-09)
Obstructive sleep apnea syndrome (OSA) promotes aortic dilatation, increased stiffness and accelerated atherosclerosis, but the mechanisms of vascular remodelling are not known. We aimed to assess vascular remodelling, its mechanisms, and the effect of mesenchymal stem cells (MSC) infusions in
Quercetin reduces oxidative stress and inhibits activation of c-Jun N-terminal kinase/activator protein-1 signaling in an experimental mouse model of abdominal aortic aneurysm.
Wang L, et al.
Molecular Medicine Reports, 9, 435-442 (2014)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
D7008-10MG04061833588116
Questions
  1. Could DMSO be used as an alternative solvent?
    1 answer
    1. Yes, DMSO is a suitable solvent for this material. Stock solutions are typically prepared at 10 mM, however concentrations of up to 20 mg/mL have been achieved.
      Other solvents include Dimethylformamide, Chloroform, Acetonitrile, and Methanol. Stock solutions may be store in aliquots at -20 °C. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/401/542/d7008pis.pdf