Přeskočit na
L0259
Lucifer Yellow CH dilithium salt
Powder
Synonyma:
6-Amino-2,3-dihydro-1,3-dioxo-2-hydrazinocarbonylamino-1H-benz[d,e]isoquinoline-5,8-disulfonic acid dilithium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 820,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
24 900,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
46 800,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H9Li2N5O9S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
457.25
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
267-047-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4644601
7 820,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Lucifer Yellow CH dilithium salt, fluorescent stain
Quality Segment
form
powder
color
faint orange to very dark orange
solubility
H2O: 1 mg/mL
fluorescence
λex 428 nm; λem 540 nm in H2O
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li+].[Li+].NNC(=O)NN1C(=O)c2cc(cc3c(N)c(cc(C1=O)c23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C13H11N5O9S2.2Li/c14-10-5-1-4(28(22,23)24)2-6-9(5)7(3-8(10)29(25,26)27)12(20)18(11(6)19)17-13(21)16-15;;/h1-3H,14-15H2,(H2,16,17,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RPKCZJYDUKVMGF-UHFFFAOYSA-L
General description
Lucifer Yellow CH is the hydrazine (-NH-CO-NH-NH2) form of the dye compared to Lucifer Yellow VS, which is the vinyl sulfone (-Ph-SO2-CH=CH2) form. Lucifer Yellow CH dilithium salt is a fluorescent dye(1) comprising of amino, sulfo and phenyl-N-hydrazinocarbonylamino substituents on the naphthalimide chromophore. The hydrophilic nature of Lucifer yellow CH underlies its numerous applications as a stain of living cells and tissues.
Application
A highly fluorescent dye, useful in marking nerve cells.
Lucifer yellow CH has been used to stain nerve cells[1] and to demonstrate electrical coupling between hamster oocytes and cumulous cells during meiotic maturation in vivo and in vitro.
Lucifer Yellow CH is mainly used as a tracer dye and useful in marking nerve cells.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
L3510L0144L6882
fluorescence
λex 428 nm; λem 540 nm in H2O
fluorescence
λex 428 nm; λem 536 nm in H2O
fluorescence
λex 428 nm; λem 540 nm
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
color
faint orange to very dark orange
color
yellow to brown
color
orange
color
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. What is the dye purity for product L0259?
    What is the dye purity for product L0259?
    1 answer
    1. At M-Clarity quality level 100, Product L0259 is evaluated based on appearance, infrared spectrum, solubility, and fluorescence specifications. Please refer to the Certificate of Analysis found on the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/l0259#product-documentation