Přeskočit na
D5545
DL-Dithiothreitol
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Synonyma:
threo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, Cleland’s reagent, DTT
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 370,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 900,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
42 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-468-7
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
MDL number:
3 370,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99.0% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
impurities
Insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
pH
4.0-6.0 (20-25 °C, 0.1 m in H2O)
mp
41-44 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Na: ≤0.1%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.100 at 280 in H2O at 0.1 M, ≤0.400 at 260 in H2O at 0.1 M
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Application
An excellent reagent for maintaining SH groups in reduced state; quantitatively reduces disulfides. DTT is effective in sample buffers for reducing protein disulfide bonds prior to SDS-PAGE. DTT can also be used for reducing the disulfide bridge of the cross-linker N,N′-bis(acryloyl)cystamine to break apart the matrix of a polyacrylamide gel. DTT is less pungent and is less toxic than 2-mercaptoethanol. Typically, a seven fold lower concentration of DTT (100 mM) is needed than is used for 2-mercaptoethanol (5% v/v, 700 mM).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D97796465631.37159
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
impurities
Insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mp
41-44 °C (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
mp
-
mp
41-44 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Dithiothreitol
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
Sortimentní položky
A RPLC-MS workflow for mass analysis of non-reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including calibration, and system suitability tests.
A RPLC-MS workflow for mass analysis of reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including reduction procedures, calibration, and system suitability tests.
Workflows for monoclonal antibody adalimumab characterization ensure drug safety and efficacy through critical quality attribute analysis.
Alessio Grimaldi et al.
Communications biology, 3(1), 85-85 (2020-02-27)
Here, we developed an unbiased, functional target-discovery platform to identify immunogenic proteins from primary non-small cell lung cancer (NSCLC) cells that had been induced to apoptosis by cisplatin (CDDP) treatment in vitro, as compared with their live counterparts. Among the
Carl M Sellgren et al.
Nature neuroscience, 22(3), 374-385 (2019-02-06)
Synapse density is reduced in postmortem cortical tissue from schizophrenia patients, which is suggestive of increased synapse elimination. Using a reprogrammed in vitro model of microglia-mediated synapse engulfment, we demonstrate increased synapse elimination in patient-derived neural cultures and isolated synaptosomes.
Kuang Shen et al.
Cell, 179(6), 1319-1329 (2019-11-11)
mTORC1 controls anabolic and catabolic processes in response to nutrients through the Rag GTPase heterodimer, which is regulated by multiple upstream protein complexes. One such regulator, FLCN-FNIP2, is a GTPase activating protein (GAP) for RagC/D, but despite its important role
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
D5545-1G04061833586419
D5545-5G04061835515981
D5545-25G04061835544011
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?