Přeskočit na
C0759
Citric acid
99%, crystals
Synonyma:
2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
756,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 370,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 940,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 500,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
192.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021801
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-069-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
782061
Assay:
99%
Concentration:
≤100%
Form:
crystals
756,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Citric acid, 99%
vapor pressure
≤ 0.1 hPa ( at 25 °C)
Quality Level
assay
99%
form
crystals
expl. lim.
8 %, 65 °F
concentration
≤100%
pH
ca.1,7-at 100 g/l-at 20 °C
pKa (25 °C)
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.40
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/at 1.013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
solubility
water: soluble 383 g/L at 25 °C
density
1,67 g/cm3 at at 20 °C
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
General description
Citric acid is a natural component widely usedin many industrial applications such as chelation, buffering, pH adjustment,and derivatization. It can also be used as a reagent in condensation, acidcatalysis, cycloaddition, deprotection, and decarboxylation reactions.
Application
Citric acid can be used as a reactant to synthesize:
  • Trialkyl citrates via sulfuric acid-catalyzed esterification with aliphatic alcohols C2-C5.
  • Biodegradable thermoset polymer via catalyst-free polycondensation reaction.
It can also be used as a catalyst to synthesize amido alkyl naphthols by reacting 2-naphthols, aldehydes, and amides/ureas.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W230618251275791725
concentration
≤100%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
assay
99%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
powder or granules
form
crystals
form
crystals
solubility
water: soluble 383 g/L at 25 °C
solubility
water: 383 g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
-
pH
ca.1,7-at 100 g/l-at 20 °C
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citric acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Citrate is one of many cell culture components that affects the performance of serum-free, protein-free and animal protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins such as monoclonal antibodies.
Assay of Ornithine Decarboxylase and Spermidine/Spermine N1-acetyltransferase Activities.
Hyvonen MT, et al.
Bio-protocol, 4(22) (2014)
Trisha Pasricha et al.
Endoscopy, 46(7), 614-618 (2014-05-23)
Capsule endoscopy is an attractive alternative to colorectal cancer screening by conventional colonoscopy, but is currently limited by compromised mucosal visibility because of the lack of safe, controlled colonic insufflation. We have therefore developed a novel system of untethered, wireless-controlled
A method for decalcification with citric acid.
Foschini MP and Muzzi L.
Biotechnic & Histochemistry, 68(1), 42-45 (1993)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C0759-1KG04061833452004
C0759-5KG04061835321032
C0759-100G04061833451960
C0759-500G04061833452035
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?