Přeskočit na
791725
Citric acid
anhydrous grade, ACS reagent grade, ≥99.5%, Redi-Dri, free-flowing, crystals
Synonyma:
2-Hydroxy-propane-1,2,3-tricarboxylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 530,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 280,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 350,00 Kč
2.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 120,00 Kč
12 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
25 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
192.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-069-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
782061
eCl@ss:
39021801
Assay:
≥99.5%
Form:
crystals
1 530,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Citric acid, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.5%
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
product line
Redi-Dri
assay
≥99.5%
form
crystals
quality
free-flowing
expl. lim.
8 %, 65 °F
impurities
Substances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test
ign. residue
≤0.02%
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.003%), phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤3 ppm, Pb: ≤2 ppm
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
General description
Citric acid also called 2-hydroxy-propane-1,2,3-tricarboxylic acid, is a component of the tricarboxylic acid cycle in all organisms. Industrial production of citric acid use fungal, yeast and citrus fruit as the major source. Aspergillus niger is majorly used for citric acid production by fermentation[1] Manganese inhibits fermentative production of citric acid Oral supplementation of citric acid promotes tricarboxylic acid cycle and oxidative phosphorylation in mitochondria, attenuating physical fatigue.
Application
Citric acidhas been used as a component of citrate buffer and Fe-free sauton′s medium. It has been used in hybridization chain reaction buffer for preequilibration of coverslips for testes sections.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
274873200-OPW230618
Citric Acid OmniPur® Grade, >= 99.5%, Anhydrous
Millipore
3200-OP
Citric Acid
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
mp
153-159 °C (lit.)
mp
153-159 °C (lit.)
mp
153-159 °C (lit.)
mp
153-159 °C (lit.)
form
crystals
form
powder or crystals
form
crystalline powder (Fine)
form
powder or granules
product line
Redi-Dri
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
quality
free-flowing
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citric acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?