Přeskočit na
C0626
N-Z-Amine® A Casein Peptone
Enzymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonyma:
Peptone from casein, N-Z-Case® A
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 050,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 980,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 290,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
22 200,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
EC Number:
293-428-4
NACRES:
NA.85
2 050,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
packaging
poly bottle of 250, 500 g, poly bottle of 1 kg, poly drum of 5 kg
nitrogen analysis
≥6% amino, ≥11.0% total
loss
≤11% loss on drying
pH
5.8-7.8
application(s)
food and beverages
microbiology
General description
N-Z-Amine® A is an enzyme digest of casein processed to a high degree of hydrolysis. It is a refined hydrolysate with high solubility and is used as a microbiological nutrient in laboratory media and fermentations. It is a high-quality source of amino acids, vitamins, peptides, and growth promoting substances, produced by the enzymatic digestion of casein.
Application
N-Z-Amine® has been used:
  • to homogenize leaves for the isolation of plasma membranes
  • as a supplement in Murashige and Skoog (MS) medium for optimization of alfalfa regeneration system
  • to prepare MOPS low phosphate minimal medium and M9 minimal medium
Preparation Note
Recommended concentration: 25 g/L
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
N-Z-Case is a registered trademark of Kerry Group
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C4464C1026N4767
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
agriculture
(ffff123)
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
-
pH
5.8-7.8
pH
-
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in water)
pH
6.4-7.2(2% solution)
nitrogen analysis
≥6% amino, ≥11.0% total
nitrogen analysis
-
nitrogen analysis
-
nitrogen analysis
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Související obsah
Product Information Sheet
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C0626-5KG04061833450956
C0626-250G04061835572182
C0626-500G04061833450918
C0626-1KG04061833450901