Merck
C4464
EZMix N-Z-Amine® A
Casein enzymatic hydrolysate, from bovine milk
Synonyma:
Peptone from casein
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352116
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
bovine milk
Quality Segment
grade
Molecular Biology
sterility
non-sterile
form
powder
application(s)
agriculture
(ffff123)
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
N-Z-Amine® EKC is derived from the enzymatic digest of casein, often used in culture media. N-Z-Amine EKC contains a mixture of peptides and amino acids.
Application
EZMix N-Z-Amine® A has been used as a nutritional source in microbial media and plant cell suspension cultures.
EZMix N-Z-Amine® A is suitable for use as a nutritional source in microbial media.
Features and Benefits
NZ Amine EZMix powder provides:
  • Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
  • Easy scale-up using larger package sizes
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)