Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 360,00 Kč |
O této položce
6 360,00 Kč
grade
pharmaceutical primary standard
API family
warfarin
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
mp
162-164 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
InChI key
PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... VKORC1(79001)
General description
Application
Also used in monographs such as:
Packaging
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) clinical testing | application(s) agriculture |
| form solid | form - | form - | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Warfarin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
target_organs
Blood
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
81-81-2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?