45706
Warfarin
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin, Coumafene
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
162-164 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
InChI key
PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... VKORC1(79001)
Související kategorie
Application
Biochem/physiol Actions
Caution
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
target_organs
Blood
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Protokoly
HPLC Analysis of Warfarin™ Anticoagulant on Ascentis® C18
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCZobrazit víceNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.