Přeskočit na
B9300
Benzophenone
99%, flakes, ReagentPlus®
Synonyma:
Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
450,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 360,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 200,00 Kč
2 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 850,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H5)2CO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
182.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-337-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1238185
Assay:
99%
Form:
flakes
450,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Benzophenone, ReagentPlus®, 99%
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
flakes
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Application
  • Photo-crosslinkable bioglue development: A study demonstrated the creation of a surface-independent bioglue using a photo-crosslinkable benzophenone moiety, potentially enhancing medical adhesives for diverse applications (Shi et al., 2024).
  • Organic explosive trace analysis: Research highlighted the use of benzophenone for improved preconcentration and analysis of organic explosive traces in aqueous samples, advancing forensic methodologies (Setayeshfar et al., 2024).
  • OLEDs blue emitters: A publication introduced bicarbazole-benzophenone based twisted donor-acceptor derivatives as potential blue TADF emitters for OLED applications, showcasing the versatility of benzophenone in electronic devices (Siddiqui et al., 2024).
  • Photodynamic antibacterial nonwovens: Research focused on the modification of traditional composite nonwovens with benzophenone to enable stable storage of light absorption transients and enhance photodynamic antibacterial effects, contributing to medical textile innovations (Li et al., 2024).
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
427551442842PHR1204
Benzophenone analytical standard
Supelco
442842
Benzophenone
Benzophenone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1204
Benzophenone
assay
99%
assay
≥99%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
47-51 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
form
flakes
form
powder or crystals
form
-
form
-
bp
305 °C (lit.)
bp
305 °C (lit.)
bp
305 °C (lit.)
bp
305 °C (lit.)
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzophenone
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Kidney
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
119-61-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Jiawei Yang et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(27), 24802-24811 (2019-06-14)
Recent innovations highlight the integration of diverse materials with synthetic and biological hydrogels. Examples include brain-machine interfaces, tissue regeneration, and soft ionic devices. Existing methods of strong adhesion mostly focus on the chemistry of bonds and the mechanics of dissipation
Claire Chatalova-Sazepin et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(18), 5443-5446 (2015-03-05)
A three-component carboetherification of unactivated alkenes has been developed allowing the rapid building of complexity from simple starting materials. A wide range of α-substituted styrenes underwent smooth reactions with unactivated alkyl nitriles and alcohols to afford γ-alkoxy alkyl nitriles with
L L Barnkob et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 30(2), 395-402 (2012-11-17)
The aim of this study was to investigate the effect of relative humidity on the migration of benzophenone from paperboard into the food simulant Tenax®. Kinetic migration investigations were carried out with three relative humidities in the interval between 39%
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
B9300-1KG-A04061835281510
B9300-25G-A04061835281527
B9300-2KG-A04061835281534
B9300-500G-A04061835281541
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?