PHR1204
Benzophenone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyma:
Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000647
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
API family
benzophenone
CofA
current certificate can be downloaded
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzophenone is widely used in the manufacture of cosmetics and pharmaceuticals for its UV rays absorbing and fragrance retention abilities. Due to its ability to absorb ultraviolet radiations harmful in the form of UVA (320-400 nm) and UVB (290-320 nm), it is effective against skin disorders and skin cancer. It is used in the synthesis of antihistamines, hypnotics, and insecticides and is present as a potential impurity in diphenhydramine hydrochloride, phenytoin bulk powder, and phenytoin dosage forms.
Application
Analysis Note
Other Notes
Footnote
Recommended products
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Kidney
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)