Přeskočit na
A7250
N-Acetyl-L-cysteine
≥99% (TLC)
Synonyma:
LNAC, NAC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 110,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 270,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 190,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 910,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 170,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 400,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
28 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
163.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
210-498-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1724426
1 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
N-Acetyl-L-cysteine, Sigma Grade, ≥99% (TLC), powder
grade
Sigma Grade
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
106-108 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL (with heating)
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI key
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Application
N-Acetyl-L-cysteine has been used to suppress oxygen-dependent hydroxyurea sensitivity in Saccharomyces cerevisiae. It has also been used as an antioxidant for the treatment of C2C12 murine myoblasts.
Biochem/physiol Actions
Antioxidant and mucolytic agent. Increases cellular pools of free radical scavengers. Reported to prevent apoptosis in neuronal cells but induce apoptosis in smooth muscle cells. Inhibits HIV replication. May serve as a substrate for microsomal glutathione transferase.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR1098A91651.12422
grade
Sigma Grade
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
≥99% (TLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-L-cysteine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Aminokyselinové kodonové kolo pro rychlý překlad RNA. Rychle a snadno zjistíte, která aminokyselina se překládá z vaší sekvence RNA.
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Související obsah
Loss of SOD1 and LYS7 Sensitizes Saccharomyces cerevisiae to Hydroxyurea and DNA Damage Agents and Downregulates MEC1 Pathway Effectors?
Carole D. Carter
Journal of Virology, 25(23), 10273-10285 (2005)
Low levels of lipopolysaccharide modulate mitochondrial oxygen consumption in skeletal muscle
Madlyn I. Frisard
Metabolism and Disease, 64(3), 416-427 (2015)
Carolina Martinez Romão et al.
Life sciences, 231, 116544-116544 (2019-06-11)
To investigate the effect of long-term N-acetyl-l-cysteine (NAC) treatment in Wistar rats subjected to renal ischemia and reperfusion (IR) and a chronic high‑sodium diet (HSD). Adult male Wistar rats received an HSD (8.0% NaCl) or a normal‑sodium diet (NSD; 1.3%
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
A7250-5G04061835360819
A7250-100G04061835360765
A7250-50G04061835360802
A7250-500G04061835360796
A7250-1KG04061833383902
A7250-25G04061835360789
A7250-10G04061835360772
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Can this NAC be used in antimicrobial susceptibility testing?
    1 answer
    1. N-Acetyl-L-cysteine (NAC) is primarily known as a mucolytic agent and antioxidant, but it has also been investigated for its potential role in antimicrobial susceptibility testing. NAC can enhance the effectiveness of certain antibiotics, particularly against biofilm-forming bacteria, by disrupting biofilms and increasing the permeability of bacterial cell membranes. This property can make bacteria more susceptible to antimicrobial agents. This application has not been tested or validated internally and would need to be confirmed empirically by the end user.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can this NAC be used in In Vivo experiments?
    1 answer
    1. This product has not been tested for in vivo or in vitro use. Stock solutions must be filter-sterilized and the endotoxin has not been determined. However, this item has been used successfully in animal models by other researchers, as listed in the Peer Reviewed Papers section of this page. Please see the link below to review one such publication:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320519304643?via%3Dihub
      Note that there are additional NAC products available that include cytotoxicity testing which may be of interest. Please see the links below to review these product options.
      A9165, suitable for cell culture, BioReagent:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a9165
      A81990, suitable for cell culture, BioXtra
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/a8199
      Helpful?
  4. When you refer that NAC is soluble with heating, what temperature are we talking about? And What is the maximum temperature?
    1 answer
    1. Typically, NAC can be effectively solubilized in water at elevated temperatures, such as 37°C (body temperature) or higher. For optimal solubility, heating the solution to around 60-70°C can help dissolve larger quantities of NAC more easily. It's important to note that while heating can enhance solubility, care should be taken to avoid excessive temperatures that could degrade the compound.
      Helpful?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  6. What information is available about the solubility and solution stability of A7250 N-Acetyl-L-cysteine?
    1 answer
    1. Solubility
      - N-acetyl-L-cysteine is soluble 1 in 8 of water and 1 in 2 of ethanol.
      - It is practically insoluble in chloroform and ether.
      - The solubility of product A7250 in water at 100 mg/mL was tested with heating and resulted in a clear, colorless solution.
      Solution Stability
      Aqueous stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C. For N-acetyl-L-cysteine, the following information is relevant:
      - Aqueous solutions of cysteine oxidize to cystine upon exposure to air at neutral or alkaline pH.
      - Oxidation is hastened by traces of heavy metals, particularly copper and iron; however, it is relatively stable in an acidic environment.