Přeskočit na
A9165
N-Acetyl-L-cysteine
≥99% (TLC), suitable for cell culture, BioReagent
N-Acetyl-L-cysteine
Synonyma:
LNAC, NAC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
786,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 720,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 070,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
163.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
210-498-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1724426
786,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
N-Acetyl-L-cysteine, suitable for cell culture, BioReagent
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
mp
106-108 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL (with heating)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI key
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Application
N-Acetyl-L-cysteine has been used as a component of intestinal basal medium for the culture of mouse intestinal stem cells and also as a component of expansion medium.
Biochem/physiol Actions
Antioxidant and mucolytic agent. Increases cellular pools of free radical scavengers. Reported to prevent apoptosis in neuronal cells but induce apoptosis in smooth muscle cells. Inhibits HIV replication. May serve as a substrate for microsomal glutathione transferase.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A8199PHR10981.12422
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
-
product line
BioReagent
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
solubility
H2O: 100 mg/mL (with heating)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
179.5 g/L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-L-cysteine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–10 of 14 Questions  
  1. is it necessary to adjust the ph if it is prepared in water?
    1 answer
    1. Aqueous solutions of cysteine oxidize to cystine (and by analogy, N-Acetyl-L-Cysteine to N,N'-Diacetyl-L-Cystine) upon exposure to air at neutral or alkaline pH. The pH of a solution of this product in water has not been measured. So if it is found that the pH is 7 or greater, the addition of a drop or two of dilute hydrochloric acid would be sufficient to stabilize that solution (pH 5, for example). Aqueous stock solutions are stable if frozen for up to 1 month at -20°C.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this compound suitable for in vivo i.p. administration (mice)? Or is there an alternate formulation of the N-Acetyl-L-cysteine?
    1 answer
    1. The product is not tested to determine its suitability for in vivo use on laboratory animals, nor is a product available that is known to be suitable for such use.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. Is this product sterile? If not, can I pass it through a 0.22 um filter unit?
    1 answer
    1. This product is not supplied sterile. However, if the water used is ultrapure, cell culture grade, and prepared in a sterile environment, there is no need to filter the solution.
      Helpful?
  6. Can aliquots be freeze-thawed more than once?
    1 answer
    1. Product A9165 recommended storage is 2-8°C, Regrettably, information about stability after the material is reconstituted is unavailable. Generally speaking, avoid repeated freeze-thawed.
      Helpful?
  7. Can aliquots be stored long term at -80 Celsius?
    1 answer
    1. As mentioned in the previous Q&A, it is recommended to store the aliquoted solutions at -20 °C for up to 1 month. Stability testing at -80°C has not been performed. It is not known if lower storage temperatures will extend the stability of the solution.
      Helpful?
  8. How can I make 1M N-acyteyl cysteine solution? Should I dilute in PBS or distilled water?
    1 answer
    1. This product can be dissolved in H2O up to 100 mg/mL (with heating) . PBS can be used as well. Aliquot and store solutions at -20 deg. C up to 1 month.
      Helpful?
  9. What is the molecular weight of product A9165, N-Acetyl-L-cysteine (NAC)?
    1 answer
    1. As listed on the product detail page, the molecular weight is determined as 163.19
      Helpful?
  10. How stable is a solution of Product A9165, N-acetyl cysteine (NAC)?
    1 answer
    1. Aqueous solutions of cysteine oxidize to cystine on contact with air at neutral or alkaline pH. We recommend making aqueous solutions fresh.  NAC is relatively stable in acid.  Solutions in acid are stable and can be stored at -20 °C.
      Helpful?
1–10 of 14 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review