Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 030,00 Kč | |
| 250 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 960,00 Kč |
O této položce
1 030,00 Kč
form
liquid
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
0.4%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
blue to very dark blue
density
1.007 g/mL at 20 °C
εmax
1.4 at 603 nm in methanol
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
General description
Application
- it is a routinely used for viability testing for diverse cell types including frozen sperm and aortic muscle cells exposed to antifungal agents.
- employed as a collagen stain in a Van Gieson procedure
- To stain amyloid, Trypan blue is considered as a blue alternative to Congo red in Puchtler-Bennhold stains.
- used as a fluorescent tracer of cell populations in embryology
- used as a tumor promoter modulating permeability of lysosomal membranes
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for microscopy | suitability - | suitability - | suitability suitable for microscopy |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, tissue processing: suitable | technique(s) - |
| concentration 0.4% | concentration - | concentration 0.4% | concentration 0.3 % (w/v) in ethanol |
| color blue to very dark blue | color dark green to brown, or Brown-Black | color - | color - |
| form liquid | form powder | form liquid | form liquid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cell analysis | application(s) diagnostic assay manufacturing |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypan Blue solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
72-57-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 93595-50ML | 04061838396464 |
| 93595-250ML | 04061833282939 |