302643
Trypan Blue
Dye content 60 %, ≥80% (HPLC)
Synonyma:
Direct blue 14
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥80% (HPLC)
form
powder
composition
Dye content, 60%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark green to brown, or Brown-Black
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
λmax
607 nm
ε (extinction coefficient)
≥60000 at 603-607 nm in methanol at 0.01 g/L
60000 at 603-607 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
Gene Information
human ... PTPN1(5770) , PTPRF(5792)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
This dye is useful to differentiate the dead and live cells based on the cell′s ability to take up or exclude the dye. A viable cell is assumed to possess an intact cell membrane and hence excludes this dye and the cytoplasm appears clear. While on the other hand non-viable cells shows a blue cytoplasm.
- to determine the number of living and necrotic cells by staining with 0.2% trypan blue solution.
- to stain plant tissue in order to visualize cell death.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?