Přeskočit na
83300
2-Pyrrolidinone
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyma:
2-Pyrrolidone, Butyrolactam
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 110,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 530,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H7NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
85.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-483-1
Beilstein/REAXYS Number:
105241
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
1 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Segment
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
InChI key
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
Application
  • 2-Pyrrolidinone is used in the synthesis of N-vinylpyrrolidone, from which polyvinylpyrrolidone (PVP) is obtained.
  • It can be used as a ligand in the preparation of one-dimensional coordination polymers and mixed transition metal-lanthanide complexes.
  • 1,2-amino alcohols can be reacted with carbon dioxide in the presence of 2-pyrrolidinone electrogenerated base to synthesize various oxazolidin-2-ones (Evans-type auxiliaries).
  • It is a key starting material in the synthesis of (±)-tetraponerine T4.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P74370240338443778
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥99.0%
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
benzene: miscible(lit.), carbon disulfide: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), ethanol: miscible(lit.), ethyl acetate: miscible(lit.), water: miscible(lit.)
solubility
acetone: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), ethyl acetate: miscible(lit.), water: miscible(lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
bp
245 °C (lit.)
bp
245 °C (lit.)
bp
202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.)
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Pyrrolidinone
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)