Hlavní dokumenty
443778
Sigma-Aldrich
NMP
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyma:
1-Methyl-2-pyrrolidone, N-Methyl-2-pyrrolidone, NMP
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H9NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
99.13
Beilstein/REAXYS Number:
106420
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
ACS reagent
assay:
≥99.0%
bp:
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
vapor pressure:
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Název produktu
1-Methyl-2-pyrrolidinone, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
518 °F
expl. lim.
9.5 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.01% Free amines (as CH3NH2)
≤0.05% water
color
APHA: ≤50
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
solubility
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
ethyl acetate: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 ppm
SMILES string
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methyl-2-pyrrolidinone may be used as:
  • An alternative eluent to THF in the size exclusion chromatography (SEC) based resolution of coal-derived liquids.
  • Reaction medium to prepare 2-aryl and 2-alkyl benzothiazoles.
  • A solvent in the ultrasonic preparation of metal organic framework (MOF-177) crystals.
It may be used to synthesize single-phase chalcopyrite CuInSe2 nanocrystals and potassium 3-methyl-2-oxo-pyrrolidinenitronate.
also commonly purchased with this product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
greener alternative product
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
A Green and Air Pressure Solution Synthesis of CuInSe2 Nanocrystals Using 1-methyl-2-Pyrrolidinone as Hot Solvent.
Wang W, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 94(8), 2571-2577 (2011)
Alkyl nitrate nitration of active methylene-compounds. 15. Nitration of 1-methyl-4-piperidone, 1-methyl-2-pyrrolidinone and 1,3-dimethyl-2-pyrrolidinone.
Feuer H, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 16(3), 481-485 (1979)
Solubility limitations in the determination of molecular mass distributions of coal liquefaction and hydrocracking products: 1-methyl-2-pyrrolidinone as mobile phase in size exclusion chromatography.
Herod AA, et al.
Energy and Fuels, 10(3), 743-750 (1996)
Aneuploidy induction in Saccharomyces cerevisiae by two solvent compounds, 1-methyl-2-pyrrolidinone and 2-pyrrolidinone.
Mayer VW, et al.
Environmental and Molecular Mutagenesis, 11(1), 31-40 (1988)
1-Methyl-2-pyrrolidinone: A well-adapted solvent in the benzothiazoles synthesis.
Brembilla A, et al.
Synthetic Communications, 20(21), 3379-3384 (1990)