Přeskočit na
79633
Micro particles based on polystyrene
size: 5 μm
Synonyma:
Latex beads from PS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 800,00 Kč
10 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 200,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NA.21
MDL number:
11 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
aqueous suspension
crosslinking
0 % cross-linked
concentration
10% (solids)
particle size
5 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2%
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
506756598472986
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
crosslinking
0 % cross-linked
crosslinking
-
crosslinking
-
crosslinking
2 % cross-linked
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
Still not finding the right product?
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Yawei Liu et al.
ACS nano, 14(2), 1508-1519 (2020-02-14)
Micron-sized lasers fabricated from upconverting nanoparticles (UCNP) coupled to whispering gallery mode (WGM) microresonators can exhibit continuous-wave anti-Stokes lasing useful for tracking cells, environmental sensing, and coherent stimulation of biological activity. The integration of these microlasers into organisms and microelectronics
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
79633-10ML-F04061832962313
79633-5ML-F04061832962320