Merck
50675
Micro particles based on polystyrene
size: 600 nm
Synonyma:
Latex beads from PS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
10% (solids)
particle size
600 nm std dev ≤0.03 μm
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Application
Micro particles based on polystyrene, 600 nM may be derivatized to generate media for applications such as antibody conjugation and use in immunoagglutination assay development or the stabilization of Pickering emulsions. Polystyrene microparticles are useful as potential biodegradable vaccine adjuvants and drug delivery devices.
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)