Přeskočit na
65990
(±)-2-Methyl-1-butanol
≥98.0% (GC)
Synonyma:
sec-Butyl carbinol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 550,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 120,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2CH(CH3)CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
88.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-289-9
Beilstein/REAXYS Number:
1839383
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
1 550,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.411
bp
126-129 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
23769829481074880
4-Octanol ≥97.0% (GC)
Sigma-Aldrich
74880
4-Octanol
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
99.5%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
126-129 °C (lit.)
bp
99-100 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
174-176 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.411
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
refractive index
n20/D 1.426
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
hydroxyl
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
108.5 °F - closed cup
flash_point_c
42.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Viviane Cordovez et al.
Frontiers in plant science, 8, 1262-1262 (2017-08-09)
Beneficial soil microorganisms can affect plant growth and resistance by the production of volatile organic compounds (VOCs). Yet, little is known on how VOCs from soil-borne plant pathogens affect plant growth and resistance. Here we show that VOCs released from
Hyung Min Kim et al.
Journal of AOAC International, 100(5), 1492-1499 (2017-04-20)
A simple and fast method was developed for the determination of volatile organic compounds in alcoholic beverages. Eleven volatile organic compounds (acetaldehyde, methanol, 2-propanol, tert-butanol, 1-propanol, ethyl acetate, 2-butanol, isobutanol, 1-butanol, 3-methyl-1butanol, and 2-methyl-1-butanol) in alcoholic beverages were analyzed with
Lawrence M Hanks et al.
Journal of economic entomology, 112(5), 2236-2252 (2019-05-29)
We present research on the chemical ecology of 14 species of longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae), in four tribes of the subfamily Cerambycinae, conducted in east-central Illinois over 8 yr. Adult males produce aggregation-sex pheromones that attract both sexes. Twenty independent
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
65990-250ML04061832733883
65990-1L04061832733876