294810
2-Butanol
anhydrous, 99.5%
Synonyma:
sec-Butyl alcohol
About This Item
Doporučené produkty
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
12.5 mmHg ( 20 °C)
assay
99.5%
form
liquid
autoignition temp.
761 °F
expl. lim.
9.8 %
impurities
<0.005% water
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.