Přeskočit na
57570
myo-Inositol
suitable for microbiology, ≥99.0%
Synonyma:
1,2,3,4,5,6-Hexahydroxycyclohexane, i-Inositol, meso-Inositol, 1,2,3,4,5,6-Hexahydroxycyclohexane, i-Inositol, meso-Inositol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 200,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 560,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.16
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-781-2
Beilstein/REAXYS Number:
1907329
MDL number:
1 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
6.2 (vs air)
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
form
powder
packaging
pkg of 100 g, pkg of 25 g, pkg of 500 g
ign. residue
≤0.2% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
mp
222-227 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
microbiology
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChI key
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
General description
Myo-inositol (stereoisomer of inositol), a water-soluble six-carbon ring compound, required for growth various of bacteria, fungi and yeasts. Inositol is also a precursor of various biofunctional compounds containing inositol phosphate and lipid. It is a component of membrane phospholipids, glycosyl­phosphatidyl­inositol anchors that bind glycoproteins to cell membranes, and inositol phosphate second messengers. Myo-inositol plays an important role in cell morphogenesis and cytogenesis, lipid synthesis, structure of cell membranes and cell growth. Various bacteria can grow on Myo-inositol as the sole carbon source.
Application
Myo-inositol is used as a carbon source for the cultivation of various of bacteria, fungi and yeasts in many industries such as food, pharmaceuticals and cosmetics
Biochem/physiol Actions
A component of membrane phospholipids, glycosyl­phosphatidyl­inositol anchors that bind glycoproteins to cell membranes, and inositol phosphate second messengers.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
I75081.04728I5125
myo-Inositol suitable for microbiology, ≥99.0%
Millipore
57570
myo-Inositol
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
143 g/L
solubility
H2O: 50 mg/mL
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
222-227 °C (lit.)
mp
222-227 °C (lit.)
mp
225-227 °C
mp
222-227 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under myo-Inositol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Myo-Inositol in Polycystic Ovarian Syndrome: Supplement acts as a natural insulin sensitizer in PCOS patients.
Journal of Natural Medicines, 5 (8) (2013)
Myoinositol as a Safe and Alternative Approach in the Treatment of Infertile PCOS Women: A German Observational Study.
Pedro-Antonio Regidor and Adolf Eduard Schindler
International Journal of Endocrinology (2016)
C Servo et al.
Diabetologia, 11(6), 575-580 (1975-12-01)
Cerebrospinal fluid (CSF) or CSF and plasma levels of sorbitol, 1,5-anhydroglucitol and myoinositol of diabetic and non-diabetic patients with normal kidney function and of diabetic and non-diabetic patients with impaired kidney function were measured by gas-liquid chromatography. The CSF sorbitol
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
57570-25G04061835521418
57570-100G04061835571727
57570-500G04061832628417