Přeskočit na
I5125
myo-Inositol
≥99% (GC), powder, precursor of membrane phospho-inositides and phospholipid
Synonyma:
1,2,3,4,5,6-Hexahydroxycyclohexane, i-Inositol, meso-Inositol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
748,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 190,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 430,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 940,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
201-781-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1907329
Assay:
≥99%
748,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
myo-Inositol, ≥99%
vapor density
6.2 (vs air)
Quality Segment
assay
≥99%
mp
222-227 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChI key
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
General description
myo-Inositol (MI) is a sugar-like molecule, found primarily in the glial cells of human brain. It is a stereoisomer of a C6 sugar alcohol, which is part of the inositol family. It serves as the precursor of inositol triphosphate, and as an intracellular second messenger. Myo-inositol regulates several hormones like thyroid-stimulating hormone, follicle-stimulating hormone (FSH), and insulin. Myo-inositol and d-chiro-inositol, which is another stereoisomeric form of inositol, contribute to balancing various metabolic deregulations associated with insulin resistance (IR) in different ways.
Application
myo-Inositol has been used:
  • as a standard for monosaccharide analysis by gas-liquid chromatography (GC)
  • as a component of R-free seahorse media for cultivation of peritoneal macrophages (PMΦs) to study cellular glycolytic metabolism
  • as a SOFaaci media supplement for extending in vitro embryo growth
  • as a component of α minimum essential medium (αMEM) complete media to culture natural killer (NK) cell line
Biochem/physiol Actions
myo-Inositol (MI) serves as an osmolyte and is an important precursor of membrane phospho-inositides and phospholipids. It aids in the formation of the cell membrane and myelin sheet structures. Increased concentration of myo-Inositol (MI) is observed in various brain disorders such as Alzheimer′s disease, gliomatosis cerebri, and brain tumors.
A component of membrane phospholipids, glycosyl­phosphatidyl­inositol anchors that bind glycoproteins to cell membranes, and inositol phosphate second messengers.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
57570Y0000485PHR1351
myo-Inositol suitable for microbiology, ≥99.0%
Millipore
57570
myo-Inositol
myo-Inositol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000485
myo-Inositol
Inositol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1351
Inositol
description
≥99%
description
suitable for microbiology, ≥99.0%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥99%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
solubility
-
solubility
-
vapor density
6.2 (vs air)
vapor density
6.2 (vs air)
vapor density
6.2 (vs air)
vapor density
6.2 (vs air)
mp
222-227 °C (lit.)
mp
222-227 °C (lit.)
mp
222-227 °C (lit.)
mp
222-227 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under myo-Inositol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. May I know after make stock solution how to preserve it for long, need to freeze under what temperature, and how to thaw back if cryo?
    1 answer
    1. To avoid freeze-thaw cycles, make single-use aliquots. Store at -20 °C for up to one month. Thaw by placing the aliquot in a refrigerator or ice bucket until fully thawed.