Přeskočit na
48280
D-(+)-Galacturonic acid monohydrate
≥97% (titration)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 200,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 120,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H10O7 · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
212.15
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-682-6
Beilstein/REAXYS Number:
1727087
MDL number:
1 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥97% (titration)
form
solid
optical activity
[α]20/D +53±2°, 5 hr, c = 10% in H2O
impurities
5-12% water
color
white to off-white
SMILES string
O.OC1O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);1H2/t1-,2+,3+,4-,6?;/m0./s1
InChI key
BGHPCEJXDOGRGW-KSSASCOMSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
739601263556480
assay
≥97% (titration)
assay
≥95.0% (T)
assay
98.0% (T)
assay
≥97.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
impurities
5-12% water
impurities
-
impurities
≤1.0% water
impurities
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
optical activity
[α]20/D +53±2°, 5 hr, c = 10% in H2O
optical activity
[α]/D +36.5±2°, 5 hr, c = 10% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Lissa Davis et al.
Journal of food science, 83(7), 1921-1932 (2018-06-16)
Blueberry pomace (BP) and cranberry pomace (CP) are good sources of dietary fiber and phenolics. This study aimed to develop berry fruit pomace (FP)-fortified specialty mustard with elevated bioactive compounds and ascertain consumer acceptance of a new product. Wet BP
Nikita V Penkov
International journal of molecular sciences, 22(21) (2021-11-14)
Despite more than a century of research on the hydration of biomolecules, the hydration of carbohydrates is insufficiently studied. An approach to studying dynamic hydration shells of carbohydrates in aqueous solutions based on terahertz time-domain spectroscopy assay is developed in
Michael A Held et al.
Molecular plant, 4(5), 832-844 (2011-03-23)
Plant cell walls are complex structures that offer structural and mechanical support to plant cells and are ultimately responsible for plant architecture and form. Pectins are a large group of complex polysaccharides of the plant cell wall that are made
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
48280-5G-F04061835555239
48280-25G-F04061835555222
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?