Přeskočit na
12635
Benzenesulfonic acid
98.0% (T)
Synonyma:
Phenylsulfonic acid
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 040,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 110,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
35 400,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
54 400,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5SO3H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
158.18
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-638-7
Beilstein/REAXYS Number:
742513
MDL number:
Assay:
98.0% (T)
Form:
solid
3 040,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98.0% (T)
form
solid
impurities
≤1.0% water
solubility
soluble (0.1g in 10ml Water)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
InChI key
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzenesulfonic acid (BSA), also known as phenylsulfonic acid, is the simplest aromatic sulfonic acid. It is also used as a catalyst for Michael′s reactions and in the oxidative alkenylation process. [1]
Application
Benzenesulfonic acid is an aryl sulfonic acid that can be used:
  • As an oxidizing agent in the synthesis of Fe(III) benzenesulfonate.
  • As a catalyst during the vapor-phase nitration of benzene.
  • As a reagent in the synthesis of organic salts.
  • To form an organic salt with 5,7-dimethyl-1,8-naphthyridine-2-amine, that can be a synthon for developing supramolecular structures.
  • As a dopant for the polymerization of pyrrole to form poly(pyrrole), a conducting polymer useful in the development of flexible capacitors.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
791798316029550
assay
98.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
crystals
form
solid
form
solid
solubility
soluble (0.1g in 10ml Water)
solubility
-
solubility
-
solubility
dioxane: 1 g/10 mL, clear, colorless (hot)
impurities
≤1.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
functional group
sulfonic acid
functional group
amine, nitro, sulfone
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzenesulfonic acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?