Přeskočit na
46665
Progesterone
VETRANAL®, analytical standard
Synonyma:
4-Pregnene-3,20-dione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 210,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H30O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
314.46
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-350-6
Beilstein/REAXYS Number:
1915950
MDL number:
2 210,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
assay
99.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
128-132 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099), PGR(5241)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation.
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation. Progesterone is implicated in the etiology of breast cancer.
Other Notes
Steroid hormone produced by the corpus luteum.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR1142P3972P3300000
Progesterone VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46665
Progesterone
Progesterone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1142
Progesterone
Progesterone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P3300000
Progesterone
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
mp
128-132 °C (lit.)
mp
128-132 °C (lit.)
mp
128-132 °C (lit.)
mp
128-132 °C (lit.)
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
Gene Information
human ... ESR1(2099), PGR(5241)
Gene Information
human ... PGR(5241)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), AR(367), CYP2C9(1559), EBP(10682), ESR1(2099), ESR2(2100), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Pgr(25154)
Gene Information
human ... PGR(5241)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Progesterone
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Danijela Konforte et al.
Clinical chemistry, 59(8), 1215-1227 (2013-05-03)
Pediatric endocrinopathies are commonly diagnosed and monitored by measuring hormones of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis. Because growth and development can markedly influence normal circulating concentrations of fertility hormones, accurate reference intervals established on the basis of a healthy, nonhospitalized pediatric population
Rudolf Kaaks et al.
International journal of cancer, 134(8), 1947-1957 (2013-10-25)
Results from prospective studies on premenopausal serum hormone levels in relation to breast cancer risk have been inconclusive, especially with regard to tumor subtypes. Using a case-control study nested within the prospective European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)
Rudolf Kaaks et al.
Journal of the National Cancer Institute, 97(10), 755-765 (2005-05-19)
Contrasting etiologic hypotheses about the role of endogenous sex steroids in breast cancer development among premenopausal women implicate ovarian androgen excess and progesterone deficiency, estrogen excess, estrogen and progesterone excess, and both an excess or lack of adrenal androgens (dehydroepiandrosterone
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
46665-250MG04061834245629