Přeskočit na
P3972
Progesterone
meets USP testing specifications
Synonyma:
4-Pregnene-3,20-dione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 550,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 980,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H30O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
314.46
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-350-6
Beilstein/REAXYS Number:
1915950
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
solid
1 550,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
≥97%
form
solid
mp
128-132 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Biochem/physiol Actions
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation.
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation. Progesterone is implicated in the etiology of breast cancer.
Other Notes
Steroid hormone produced by the corpus luteum.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P6149P8783P0130
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243), AR(367), CYP2C9(1559), EBP(10682), ESR1(2099), ESR2(2100), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Pgr(25154)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), AR(367), CYP2C9(1559), EBP(10682), ESR1(2099), ESR2(2100), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Pgr(25154)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), AR(367), CYP2C9(1559), EBP(10682), ESR1(2099), ESR2(2100), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Pgr(25154)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), AR(367), CYP2C9(1559), EBP(10682), ESR1(2099), ESR2(2100), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241), SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Pgr(25154)
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Progesterone
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)