Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 650,00 Kč |
O této položce
5 650,00 Kč
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
61 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
770 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
86.7 °C (lit.)
mp
−84.8 °C (lit.)
density
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
format
neat
SMILES string
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
InChI key
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) - |
| format neat | format neat | format single component solution | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade ACS reagent |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloroethylene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
closed cup - does not flash
flash_point_c
closed cup - does not flash
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
79-01-6
79-01-6
79-01-6
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 46267-5ML-R | 04061832354620 |