PHR1562
Trichloroethylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyma:
Trichloroethylene, TCE, Trichloroethene
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
agency
traceable to USP 1601827
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
61 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
770 °F
packaging
ampule of 3x1.2 mL each
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
86.7 °C (lit.)
mp
−84.8 °C (lit.)
density
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
InChI key
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Footnote
Recommended products
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
closed cup - does not flash
flash_point_c
closed cup - does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?