Přeskočit na
43925
Nigrosin Stain solution
suitable for microscopy
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
MDL number:
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
suitability
suitable for microscopy, Bacillus spp., Corynebacterium spp.
General description
Negative staining method permits visualization of the usually transparent and unstainable capsule of many organisms, most importantly Cryptococcus neoformans.
Other Notes
Composition:
Nigrosin 100 g/l, Formalin 5 ml/l in water
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
944484890045253
suitability
suitable for microscopy, Bacillus spp., Corynebacterium spp.
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for microscopy, Chlamydia spp., Histoplasma spp., Plasmodium spp., Trichomonas spp., bacteria, protozoa, spirochetes
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
50-00-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
J Moshonov et al.
Endodontics & dental traumatology, 11(5), 220-224 (1995-10-01)
The purpose of this study was to assess the efficacy of Nd:YAG laser irradiation in disinfecting the root canal system. Seventy-five teeth were uniformly instrumented and sterilized, and their root canals were infected for 60 min with an overnight culture
K Matsuda et al.
Journal of clinical laboratory analysis, 15(4), 171-174 (2001-07-04)
We designed a semiquantitative analysis of urinary low protein levels using silver dot blot assay. In this method, 3 microl of urine are blotted to one dot onto a cellulose acetate membrane, which is stained by a colloidal silver staining
G E Freneau et al.
Animal reproduction science, 118(2-4), 176-181 (2009-09-30)
The objectives of this study were to compare two different methods of evaluating bull sperm morphology, bright-field (BF) microscopy of eosin-nigrosin (EN) stained dry-mount semen smears and differential interference phase contrast (DIC) microscopy of wet-mount semen 'fixed' in isotonic formal
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
695386-25G04061832107424
695386-5G04061832102351
43925-100ML-F04061832246024