Přeskočit na
32675
Crystal Violet
S. No.: 785
Synonyma:
Basic Violet 3, Gentian Violet, Hexamethylpararosaniline chloride, Methyl Violet 10B
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 460,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C25H30N3Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
407.98
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3580948
Colour Index Number:
42555
9 460,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥96% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
S. No.: 785
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 0.1%
density
1.190 g/cm3
suitability
complies for sensitivity
antibiotic activity spectrum
fungi
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
General description
Crystal violet (CV) is a cationic tri-arylmethane dye, commercially used in ink and dyes. Organoclays based on CV are widely used in analytical studies.
Application
CV was used to sensitize the photooxidation of cysteine to cysteic acid, as an end product hydrogen peroxide is also formed.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
61135C07751.04137
suitability
complies for sensitivity
suitability
suitable for microscopy (Bact., Bot., Hist., Vit.)
suitability
-
suitability
-
color
S. No.: 785
color
green to very dark green
color
green to very dark green
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
water: 0.1%
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
10 g/L
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Crystal Violet
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
90-94-8
CAS No.
90-94-8 + 548-62-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
FURTHER STUDIES ON THE CRYSTAL-VIOLET-SENSITIZED PHOTOOXIDATION OF CYSTEINE TO CYSTEIC ACID.
Gennari G and Cauzzo G.
Photochemistry and Photobiology, 20 (6), 497-500 (1974)
Adsorption of fast green and erythrosin-B to montmorillonite modified with crystal violet.
Rytwo G
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 84 (1), 225-231 (2006)
Tomoyuki Fujita et al.
Journal of the National Cancer Institute, 100(13), 940-949 (2008-06-26)
Neuroblastomas are characterized by hemizygous 1p deletions, suggesting that a tumor suppressor gene resides in this region. We previously mapped the smallest region of consistent deletion to a 2-Mb region of 1p36.31 that encodes 23 genes. Based on mutation analysis
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
32675-100G04061835316212
32675-500G04061833646304
260920-10MG04055977217520