Key Documents
1.04137
Sigma-Aldrich
Crystal violet (C.I. 42555)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H30ClN3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
407.98
MDL number:
UNSPSC Code:
41116130
NACRES:
NA.21
form
solid
Quality Level
potency
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Dye, ≥88% spectrophotometric assay
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
189-194 °C
solubility
10 g/L
density
1.19 g/L at 20 °C
bulk density
220‑400 kg/m3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
General description
Crystal violet (C.I. 42555) for microscopy Certistain®, is a dry dye that can be used to produce a Crystal violet staining solution to differentiate Gram-positive and Gram-negative bacteria in samples of human origin. In the case of Gram-positive bacteria, the bacteria retain their dark blue / dark purple color even after the treatment with decolorizing solution. On the other side Gram-negative bacteria are stained red or pink with the counterstain. As CERTISTAIN® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications.
Application
for microscopy Certistain®
Analysis Note
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 88%
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (water): 589 - 594 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.002 g/l; water): 2050 - 2450
TLC-Test: passes test
Michler`s ketone: <0.10%
Loss on drying (110 °C): ≤ 10%
Suitability for microscopy: passes test
Legal Information
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)