Přeskočit na
319236
Phenolphthalein solution
0.5 wt. % in ethanol: water (1:1)
Synonyma:
C20H14O4; Phthalin;3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 250,00 Kč
6 x 100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 780,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H14O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
318.32
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
284423
1 250,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
concentration
0.5 wt. % in ethanol: water (1:1)
technique(s)
titration: suitable
color
colorless
visual transition interval
8.0-10, colorless to red
mp
-35 °C
density
0.918 g/mL at 25 °C
λmax
552 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
InChI key
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenolphthalein solution is a synthetic indicator. It is colorless in acidic and neutral conditions. Phenolphthalein gives pink color when added to a base, therefore it is considered as a base indicator.
Phenolphthalein is an acid base indicator. It is a weak acid, which is colorless in acidic solution and turns puce pink in alkaline solution. Phenolphthalein is genotoxic. It might cause oxidative damage and binds to estrogen receptors.
Application
Phenolphthalein solution has been used to measure total titratable acids by titration method.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
10594504479
Phenolphthalein certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
04479
Phenolphthalein
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
concentration
0.5 wt. % in ethanol: water (1:1)
concentration
-
concentration
-
color
colorless
color
-
color
-
form
liquid
form
powder
form
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenolphthalein solution
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
75.2 °F - closed cup
flash_point_c
24 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
77-09-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)